Principaux documents
L225126
3-AMINO-N,N-DIETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROTHIENO(2,3-B)QUINOLINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H21N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.429
Numéro MDL:
Autres remarques