Principaux documents
L224359
2-((4-BROMOBENZYL)THIO)-6-(2-THIENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)NICOTINONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H10BrF3N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.321
Numéro MDL:
Autres remarques