Principaux documents
L224022
2-[(4-CYANO-3-{[2-(4-METHOXYANILINO)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5-ISOTHIAZOLYL)SULFANYL]-N-(4-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N4O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.621
Numéro MDL:
Autres remarques