Key Documents
L221406
2-AMINO-4-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-7,7-DIMETHYL-1-(4-NITROPHENYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.478
Numéro MDL:
Autres remarques