Documents
L219703
N-(5-BROMO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.468
Numéro MDL:
Autres remarques