Principaux documents
L218510
N-(3-FLUOROPHENYL)-2-METHYL-4-[5-METHYL-2-(METHYLSULFANYL)-3-THIENYL]-5-OXO-7-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H27FN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.677
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.