Principaux documents
L218243
8-(1-AZEPANYL)-3-METHYL-7-{2-[(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)SULFANYL]ETHYL}-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H24N6O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.559
Numéro MDL:
Autres remarques