Principaux documents
L214337
8-(1-AZEPANYL)-1,3-DIMETHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H27N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.515
Numéro MDL:
Autres remarques