Principaux documents
L213489
2,4,6-TRICHLORO-N'-(1-(4-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PHENYL)ETHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11Cl3N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.665
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.