Principaux documents
L213071
3-((2-BROMOPHENOXY)ME)-N'-(1-(3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PH)ETHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19BrN6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.351
Numéro MDL:
Autres remarques