L211001
5-{3-HEPTADECYL-5-OXO-4-[(E)-(4-SULFOPHENYL)DIAZENYL]-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL}-2-PHENOXYBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H50N4O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
754.972
Numéro MDL:
Autres remarques