L210668
3-({4-[(E)-(2,6-DICHLOROPHENYL)DIAZENYL]-1-HYDROXY-2-NAPHTHOYL}AMINO)-4-[METHYL(OCTADECYL)AMINO]BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C42H54Cl2N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
797.892
Numéro MDL:
Autres remarques