Principaux documents
L208728
2-(4-HEPTYLPHENYL)-2-OXOETHYL 2-(4-BROMOPHENYL)-8-METHYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H32BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.521
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.