Principaux documents
L207691
OCTYL 6-CHLORO-2-(4-METHYLPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H28ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.96
Numéro MDL:
Autres remarques