Documents
L206989
OCTYL 2-(4-METHOXYPHENYL)-6-METHYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H31NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.542
Numéro MDL:
Autres remarques