Principaux documents
L206911
HEPTYL 6-BROMO-2-(4-BROMOPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23Br2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.253
Numéro MDL:
Autres remarques