Documents
L206342
PENTYL 6-BROMO-2-(4-BROMOPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19Br2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.199
Numéro MDL:
Autres remarques