L206199
2-(4-BROMOPHENYL)-2-OXOETHYL 3,6-DIMETHYL-2-(4-METHYL-PH)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H22BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.385
Numéro MDL:
Autres remarques