Principaux documents
L205710
2-OXO-2-PHENYLETHYL 6-BROMO-2-PHENYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H16BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.304
Numéro MDL:
Autres remarques