Principaux documents
L200344
6-HYDROXY-N-(2-METHYL-4-OXO-3(4H)-QUINAZOLINYL)-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.386
Numéro MDL:
Autres remarques