Principaux documents
L200107
6-HYDROXY-N-(5-METHYL-2-PYRIDINYL)-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.339
Numéro MDL:
Autres remarques