Principaux documents
L199702
N-(2-FURYL-ME)6-HO-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO(3,2,1-IJ)QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.312
Numéro MDL:
Autres remarques