L199540
N-(2-CHLOROBENZYL)-6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.796
Numéro MDL:
Autres remarques