Documents
L199249
6-HO-N-ISOPENTYL-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO(3,2,1-IJ)QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.361
Numéro MDL:
Autres remarques