Principaux documents
L198544
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.405
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.