Principaux documents
L198374
N-(3-CHLOROPHENYL)-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.796
Numéro MDL:
Autres remarques