Principaux documents
L198137
7-HYDROXY-5-OXO-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.366
Numéro MDL:
Autres remarques