Principaux documents
L197432
2-IMINO-10-METHYL-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-OXO-N-(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H32N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.606
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.