Principaux documents
L197343
3-[(Z)-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.459
Numéro MDL:
Autres remarques