Documents
L196932
2-IMINO-5-OXO-N-(1-PHENYLETHYL)-1-(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H25N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.544
Numéro MDL:
Autres remarques