Principaux documents
L195588
2-[(3-METHOXYPROPYL)AMINO]-3-{(Z)-[4-OXO-3-(1-PHENYLETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.612
Numéro MDL:
Autres remarques