Principaux documents
L195162
2-[(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYL)AMINO]-3-[(Z)-(3-ISOBUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.622
Numéro MDL:
Autres remarques