Principaux documents
L194867
3-[(Z)-(3-BUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[(4-METHOXYBENZYL)AMINO]-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H26N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.639
Numéro MDL:
Autres remarques