Principaux documents
L194344
4-((5Z)-5-{[2-(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N5O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.577
Numéro MDL:
Autres remarques