Principaux documents
L192635
3,4-DIMETHOXY-N-(2-(4-METHOXYBENZOYL)-1-BENZOFURAN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.449
Numéro MDL:
Autres remarques