Principaux documents
L188859
(4Z)-4-[(3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]-5-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFANYL]METHYL}-2-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C39H28Cl2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
687.654
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.