Documents
L187712
ISOPROPYL 3-AMINO-4,6-DIMETHYLTHIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.349
Numéro MDL:
Autres remarques