Documents
L186848
1-AMINO-5-ET-N-(4-F-PH)6,7,8,9-TETRAHYDROTHIENO(2,3-C)ISOQUINOLINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20FN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.464
Numéro MDL:
Autres remarques