Principaux documents
L186546
2-AMINO-4-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYPHENYL}-7-METHYL-5-OXO-4H,5H-PYRANO[4,3-B]PYRAN-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.882
Numéro MDL:
Autres remarques