Principaux documents
L186260
2-AMINO-4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-7-METHYL-5-OXO-6-(2-PHENYLETHYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.344
Numéro MDL:
Autres remarques