Documents
L185779
2-AMINO-7-METHYL-5-OXO-4-(2,3,4-TRIMETHOXYPHENYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.38
Numéro MDL:
Autres remarques