Principaux documents
L185450
1-(4-CHLOROBENZYL)-N-(4-ISOPROPYLPHENYL)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20ClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.88
Numéro MDL:
Autres remarques