Principaux documents
L185191
N-BENZYL-1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16ClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.826
Numéro MDL:
Autres remarques