Principaux documents
L182842
ETHYL 2-{[[(2E)-2-(4-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.526
Numéro MDL:
Autres remarques