Principaux documents
L181978
2-(((2-(2-HO-5-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)(OXO)AC)AMINO)-N-PHENYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.44
Numéro MDL:
Autres remarques