Principaux documents
L181498
4-CHLORO-N-(2-OXO-2-{(2E)-2-[(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE]HYDRAZINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.809
Numéro MDL:
Autres remarques