Documents
L178268
N-[4-({(2E)-2-[(4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}CARBONYL)PHENYL]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.473
Numéro MDL:
Autres remarques