Documents
L177679
4-((2-(2-(4-FLUOROPHENOXY)ACETYL)HYDRAZONO)METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19FN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.417
Numéro MDL:
Autres remarques