Documents
L175218
2-METHOXY-4-{(E)-[(4-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 4-BUTOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H33N3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
615.711
Numéro MDL:
Autres remarques