Principaux documents
L174335
4-((2-(2-(4-FLUOROPHENOXY)ACETYL)HYDRAZONO)METHYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23FN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.471
Numéro MDL:
Autres remarques